Learn More
-Tri-n-propylhexahydro-1,3,5-Triazin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488686 250 mg 250 Milligramm
15471119 1 g 1 Gramm
15481119 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64078.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13036-81-2
Summenformel C12H27N3
Molekulargewicht (g/mol) 213.37
MDL-Nummer MFCD00040461
InChI-Schlüssel DPHBVWJGMBYPMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-s-triazine, s-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazine, #, 1,3,5-tri-n-propyl hexahydro-s-triazine, 1,3,5-tripropylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
PubChem CID 83068
IUPAC-Name 1,3,5-Tripropyl-1,3,5-triazinan
SMILES CCCN1CN(CCC)CN(CCC)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
Farbe Farblos
Dichte 0.880 g/mL
Siedepunkt 94°C (0.7 mmHg)
Brechungsindex 1.466
Menge 250 mg
Beilstein 111423
Formelmasse 213.37
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit