Learn More
1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin (Melamin), Mikromol™
Artikelnummer. 17954266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17954266 25 mg 25 Milligramm
17933986 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17954266 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0056.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin (Melamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melamine
CAS 108-78-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Melamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H6 N6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC-Name 1,3,5-Triazin-2,4,6-Triamin
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
Menge 25 mg
Formelmasse 126,0654 g/mol