Learn More
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-Triazin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445750 25 g 25 Gramm
11435750 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25964.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2547-66-2 | C24H27N3 | 357.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2547-66-2
Summenformel C24H27N3
Molekulargewicht (g/mol) 357.50
MDL-Nummer MFCD00014599
InChI-Schlüssel VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tribenzylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl, 1,3,5-trisbenzyl-1,3,5-triazaperhydroine, acmc-1cmek, 1,3,5-tribenzyl-1,3,5 triazinane, 1,3,5-triazine,hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl
PubChem CID 75685
IUPAC-Name 1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazinane
SMILES C(N1CN(CC2=CC=CC=C2)CN(CC2=CC=CC=C2)C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
Schmelzpunkt 50°C to 51°C
Siedepunkt 100°C (0.005 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 25 g
Formelmasse 357.49
Reinheit (%) ≥98%