Learn More
1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene, TRC
Artikelnummer. 30454365
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454365 100 mg 100 Milligramm
30455810 1 g -
30455100 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT798328100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-72-0
Summenformel C9H9Br3
Molekulargewicht (g/mol) 356.88
IUPAC-Name 1,3,5-tribromo-2,4,6-trimethylbenzene
SMILES Cc1c(Br)c(C)c(Br)c(C)c1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9Br3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h1-3H3
Formelmasse 353.8254