missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene, TRC

Artikelnummer. 30455810
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455810 1 g -
30454365 100 mg 100 Milligramm
30455100 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30455810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7983281G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 608-72-0
Summenformel C9H9Br3
Molekulargewicht (g/mol) 356.88
IUPAC-Name 1,3,5-tribromo-2,4,6-trimethylbenzene
SMILES Cc1c(Br)c(C)c(Br)c(C)c1Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9Br3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h1-3H3
Formelmasse 353.8254
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.