Learn More
1,3,5-Tribrombenzol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050064 25 mg 25 Milligramm
17912426 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050064 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0066.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,3,5-Tribrombenzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3,5-Tribromobenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H3 Br3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMILES Brc1cc(Br)cc(Br)c1
IUPAC-Name 1,3,5-Tribromobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 314.8
Menge 25 mg
Formelmasse 311,7785 g/mol