Learn More
1,3,5-Tribrombenzol, TRC
Artikelnummer. 30450162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450162 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77185510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Summenformel C6 H3 Br3
Menge 10 g
Synonym 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMILES Brc1cc(Br)cc(Br)c1
IUPAC-Name 1,3,5-Tribromobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 314.8
Formelmasse 311.7785