Learn More
1,3,5-Trichlor-2-Nitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30452927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452927 10 g 10 Gramm
30451579 5 g 5 Gramm
30450656 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77492510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18708-70-8
Summenformel C6 H2 Cl3 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.44
Synonym Benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro-, 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 2,4,6-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,4,6-Trichloronitrobenzene, NSC 10244
IUPAC-Name 1,3,5-Trichlor-2-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
Formelmasse 224.9151