Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10151022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10151022 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10324672 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151022 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD11242DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 28466-21-9
Summenformel C6H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 125.175
MDL-Nummer MFCD00052883
InChI-Schlüssel SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylpyrazol-4-Amin
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 97%