Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10101022 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10001364 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10101022 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC14704DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2644-93-1
Summenformel C7H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
InChI-Schlüssel HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylpyrazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%