Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-Pyrazol-4-Carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449340 5 g 5 Gramm
11439340 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449340 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50225.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2644-93-1 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Trimethyl-1-H-Pyrazol-4-Carboxaldehyd wird als organisch-chemisches Synthesezwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2644-93-1
Summenformel C7H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00159623
InChI-Schlüssel HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylpyrazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 80°C to 83°C
Siedepunkt 132°C (12 mmHg)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%