Learn More
1,3,5-Trioxan, TRC
Artikelnummer. 30449956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449956 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449956 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT805550250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trioxane
CAS 110-88-3
Summenformel C3 H6 O3
Menge 250 g
Synonym 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde','trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
SMILES C1OCOCO1
IUPAC-Name 1,3,5-Trioxan
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
Formelmasse 90.0317