Learn More
1,3,5-Triphenylbenzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479287 50 g 50 Gramm
11489287 250 g 250 Gramm
11469287 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21353.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.91 €
    58.65 € / 50 Gramm
    Sparen 13.26 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 612-71-5 | C24H18 | 306.41 g/mol
1,3,5-Triphenylbenzene fluorophore as a selective Cu2+ sensor in aqueous media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Triphenylbenzol Fluorophor als selektiver Cu2+-Sensor in wässrigen Medien.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Toluol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-71-5
Summenformel C24H18
Molekulargewicht (g/mol) 306.41
MDL-Nummer MFCD00003060
InChI-Schlüssel SXWIAEOZZQADEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylbenzene, 5'-phenyl-1,1':3',1-terphenyl, s-triphenylbenzene, m-terphenyl, 5'-phenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 5'-phenyl, 5'-phenyl-m-terphenyl, benzene, 1,3,5-triphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,5-diphenyl, unii-408mso5wo3, 3,5-diphenyl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 11930
IUPAC-Name 3,5-diphenyl-1,1'-biphenyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Triphenylbenzene
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Siedepunkt 460°C
Menge 50 g
Formelmasse 306.41
Reinheit (%) ≥99%