Learn More
1,3,5-Tris(10-Bromoanthracen-9-yl)Benzol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C48H27Br3/c49-46-37-19-7-1-13-31(37)43(32-14-2-8-20-38(32)46)28-25-29(44-33-15-3-9-21-39(33)47(50)40-22-10-4-16-34(40)44)27-30(26-28)45-35-17-5-11-23-41(35)48(51)42-24-12-6-18-36(42)45/h1-27H |
| Formelmasse | 839.9663 |