Learn More
1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)isocyanurat, TRC
Artikelnummer. 30449697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449697 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7989501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
CAS 52434-90-9
Summenformel C12 H15 Br6 N3 O3
Menge 1 g
Synonym 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydrotriazine, AFR 1002, EB 70, FC 140R, FCP 660, FCP 660CN, FR 930, Fire Cut P 660, Fire Cut P 660CN, M 2937, Pyroguard SR 750, TAIC 6B, TBC, TBC (fireproofing agent), Tri(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
InChI-Formel InChI=1S/C12H15Br6N3O3/c13-1-7(16)4-19-10(22)20(5-8(17)2-14)12(24)21(11(19)23)6-9(18)3-15/h7-9H,1-6H2
SMILES BrCC(Br)CN1C(=O)N(CC(Br)CBr)C(=O)N(CC(Br)CBr)C1=O
IUPAC-Name 1,3,5-Tris(2,3-Dibrompropyl)-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion
Molekulargewicht (g/mol) 728.69
Formelmasse 722.6214