Learn More
1,3,5-Tris-(2-hydroxyethyl)-cyanursäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349739 250 g 250 Gramm
11339739 50 g 50 Gramm
11329739 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21697.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 839-90-7 | C9H15N3O6 | 261.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 839-90-7
Summenformel C9H15N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 261.23
MDL-Nummer MFCD00003549
InChI-Schlüssel BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl cyanuric acid, theic, tris 2-hydroxyethyl isocyanurate, tris hydroxyethyl cyanurate, tris 2-hydroxyethyl cyanurate, tris hydroxyethyl isocyanurate, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, unii-n7w2mh0p2m
PubChem CID 13286
SMILES OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Menge 250 g
IUPAC-Name 1,3,5-Tris(2-Hydroxyethyl)-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion
Formelmasse 261.24
Reinheit (%) 97%