Learn More
1,3,5-Tris-(2-hydroxyethyl)-cyanursäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025952
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11339739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21697.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 839-90-7 | C9H15N3O6 | 261.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 839-90-7
Summenformel C9H15N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 261.23
MDL-Nummer MFCD00003549
InChI-Schlüssel BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl cyanuric acid, theic, tris 2-hydroxyethyl isocyanurate, tris hydroxyethyl cyanurate, tris 2-hydroxyethyl cyanurate, tris hydroxyethyl isocyanurate, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, unii-n7w2mh0p2m
PubChem CID 13286
SMILES OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Menge 50 g
IUPAC-Name tris(2-Hydroxyethyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Formelmasse 261.24
Reinheit (%) 97%