Learn More
1,3,5-Trithian, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 16534194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16534194 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16534194 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140521000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 291-21-4 | C3H6S3 | 138.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trithiane
CAS 291-21-4
Schmelzpunkt 214.0°C to 215.0°C
Summenformel C3H6S3
Menge 100 g
Beilstein 19, 382
Fieser 03,329; 04,564
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble.
InChI-Schlüssel LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1SCSCS1
IUPAC-Name 1,3,5-Trithian
Molekulargewicht (g/mol) 138.26
Formelmasse 138.27