Learn More
1,3,5-Trithian, TRC
Artikelnummer. 30452310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452310 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88644010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trithiane
CAS 291-21-4
Summenformel C3 H6 S3
Menge 10 g
Synonym s-Trithiane, 1,3,5-Trithiacyclohexane, NSC 1937, Thioform, Thioformaldehyde Trimer, Trimethylene Trisulfide, Trithioformaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
SMILES C1SCSCS1
IUPAC-Name 1,3,5-Trithian
Molekulargewicht (g/mol) 138.27
Formelmasse 137.9632