Learn More
1,3,6,8-Tetrabrompyrene, TRC
Artikelnummer. 30421693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421693 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421693 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29118510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,6,8-Tetrabromopyrene
CAS 128-63-2
Summenformel C16H6Br4
Menge 10 g
Synonym Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo- (6CI','8CI','9CI','ACI), 1,3,6,8-Tetrabromopyrene (ACI), Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo-1,9-dihydro-
InChI-Formel InChI=1S/C16H6Br4/c17-11-5-13(19)9-3-4-10-14(20)6-12(18)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10/h1-6H
SMILES C1=CC2=C3C(=C(C=C2Br)Br)C=CC4=C(C=C(C1=C43)Br)Br
IUPAC-Name 1,3,6,8-Tetrabrompyren
Molekulargewicht (g/mol) 517.83
Formelmasse 513.7203