Learn More
1-(3,6-Dibrom-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)-propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10582622 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10324322 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10582622 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB12241DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 253449-04-6
Summenformel C17H18Br2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 426.15
MDL-Nummer MFCD00218393
InChI-Schlüssel XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYNA-N
Synonym wiskostatin, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, 1-3,6-dibromocarbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, maybridge1_002006, 1-3,6-dibromo-9-carbazolyl-3-dimethylamino-2-propanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino, 1-3,6-dibromo-carbazol-9-yl-3-dimethylamino-propan-2-ol, 3,6-dibromo-?-dimethylamino methyl-9h-cabazole-9-ethanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2ol, 1-3,6-bis bromanyl carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol
PubChem CID 2775510
ChEBI CHEBI:78012
SMILES CN(C)CC(O)CN1C2=C(C=C(Br)C=C2)C2=C1C=CC(Br)=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3, 6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-(3,6-Dibromcarbazol-9-yl)-3-(Dimethylamino)Propan-2-ol
Formelmasse 426.15
Reinheit (%) 97%