Learn More
1,3-Acetondicarboxylsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10733371
Marke: Thermo Scientific Acros 173151000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-05-2
Summenformel C5H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 146.1
MDL-Nummer MFCD00002711
InChI-Schlüssel OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
PubChem CID 68328
IUPAC-Name 3-Oxopentandioesäure
SMILES C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Acetonedicarboxylic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 133°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2COCH2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 03,789
Fieser 11,2
Merck Index 15,67
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ethyl acetate and ether,insoluble in benzene,chloroform,ligroin,decomposes in hot water,acids,alkalies to co2 an,d acetone
Formelmasse 146.1
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Acetonedicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.