Learn More
1-[3-Amino-5-(4-chlorphenyl)-2-thienyl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694918
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10089251 250 mg 250 Milligramm
10456082 1 g 1 Gramm
10643455 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10089251
Marke: Thermo Scientific Maybridge GK00604CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-02-7
Summenformel C12H10ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 251.73
MDL-Nummer MFCD00068162
InChI-Schlüssel DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2777494
SMILES CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thienyl]ethan-1-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-[3-Amino-5-(4-chlorphenyl)thiophen-2-yl]ethan-1-on
Formelmasse 251.74
Reinheit (%) 97%