Learn More
1-(3 -Aminophenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382546 100 g 100 Gramm
11372546 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06513.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2454-37-7 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2454-37-7
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00007798
InChI-Schlüssel QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl
PubChem CID 222461
IUPAC-Name 1-(3-Aminophenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Aminophenyl)ethanol
Schmelzpunkt 66°C to 69°C
Siedepunkt 217°C
Flammpunkt 157°C (314°F)
Menge 100 g
Beilstein 2802415
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%