Learn More
1-(3-Aminopropyl)-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442217 250 g 250 Gramm
11432217 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14169.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125.18 g/mol
1-(3-Aminopropyl)imidazole is used in the synthesis of pH-sensitive polyaspartamide derivatives. It is also used in the preparation of pH-sensitive amphiphilic polymers with different degrees of octaceylamine (C18) substitution by graft reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(3-Aminpropyl)imidazol wird bei der Synthese von pH-empfindlichen Polyaspartamid-Derivaten verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von pH-empfindlichen amphiphilen Polymeren mit unterschiedlichen Grad an Octaceylamin (C18)-Substitution durch Transplantat-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5036-48-6
Summenformel C6H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 125.18
MDL-Nummer MFCD00009819
InChI-Schlüssel KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
PubChem CID 78736
SMILES NCCCN1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Schmelzpunkt -68°C
Dichte 1.062
pH 11.3
Siedepunkt 296°C
Flammpunkt 154°C (309°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.519
Menge 250 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name 3-Imidazol-1-ylpropan-1-Amin
Formelmasse 125.18
Reinheit (%) 98%