Learn More
[1-(3-Aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol, TRC
Artikelnummer. 30328086
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328086 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA615788500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1-(3-Aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol
CAS 100708-30-3
Summenformel C9 H20 N2 O
Menge 500 mg
Synonym 1-(3-Aminopropyl)-3-piperidinemethanol
InChI-Formel InChI=1S/C9H20N2O/c10-4-2-6-11-5-1-3-9(7-11)8-12/h9,12H,1-8,10H2
SMILES NCCCN1CCCC(CO)C1
IUPAC-Name [1-(3-Aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 172.268
Formelmasse 172.158