Learn More
1,3-Benzol-Diboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1,3-Benzoldiboronsäure wird zur Herstellung von 1,3-Didydrxybenzol durch Oxidationsreaktion mit alkalischem Wasserstoffperoxid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1,3-Benzoldiboronsäure wird zur Herstellung von 1,3-Didydrxybenzol durch Oxidationsreaktion mit alkalischem Wasserstoffperoxid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Benzenediboronic acid |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 165.75 |
| Reinheit (%) | 97% |