Learn More
1,3-Benzodioxol-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10523012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10523012 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10447422 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10523012 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01709CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 769-30-2
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD02681980
InChI-Schlüssel XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2776187
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-4-ylmethanol
SMILES C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzodioxol-4-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%