Learn More
1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl-isothiocyanat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10273752 1 g 1 Gramm
10556615 5 g 5 Gramm
11326296 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10273752 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. S03337DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-47-1
Summenformel C9H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.22
MDL-Nummer MFCD00041217
InChI-Schlüssel PUJWRDBPAFJUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy benzyl isothiocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxybenzyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isothiocyanatomethyl-benzo 1,3 dioxole, 5-isothiocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, acmc-20angn, pubchem9883, akos bbr-002798
PubChem CID 2795371
IUPAC-Name 5-(Isothiocyanatomethyl)-1,3-Benzodioxol
SMILES S=C=NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate
CAS Min. % 95.0
Dichte 1.32g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 193.23
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.