Learn More
1,3-Benzodioxol-4-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10506153 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10506153 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01701CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5768-39-8
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.132
MDL-Nummer MFCD01076411
InChI-Schlüssel DBUAYOWCIUQXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,3-methylenedioxybenzoic acid, 2,3-methylenedioxy benzoic acid, o-piperonylic acid, 2-methylenedioxybenzoic acid, 4-carboxy-1,3-benzodioxole, 1-carboxy-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid
PubChem CID 304832
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-4-Carbonsäure
SMILES C1OC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) 97%