Learn More
1,3-Benzodioxol-5-carbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30340447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340447 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB276720250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride
CAS 25054-53-9
Summenformel C8H5O3Cl
Menge 250 mg
Synonym 2H-1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic Acid Chloride, 3,4-(Methylenedioxy)benzoyl Chloride, 3,4-Methylenedioxybenzoic Acid Chloride, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonyl Chloride, Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, Piperonylic Acid Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H5ClO3/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
SMILES ClC(=O)c1ccc2OCOc2c1
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Carbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 184.57
Formelmasse 183.9927