Learn More
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 220.63 |
| Reinheit (%) | 95% |