Learn More
1,3-Benzothiazol-2-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181252
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10181252 250 mg 250 Milligramm
10418192 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10181252
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC06004CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 6639-57-2
Summenformel C8H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 163.194
MDL-Nummer MFCD00526215
InChI-Schlüssel RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 241608
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 163.2
Reinheit (%) 97%