Learn More
1,3-Bis(1-adamantyl)benzimidazoliumchlorid, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11976651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11976651 500 mg 500 Milligramm
11966651 1 g -
2 options
Artikelnummer. 11976651
Marke: Thermo Scientific Acros 435075000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 852634-41-4
Summenformel C27H35N2·Cl
Molekulargewicht (g/mol) 423.05
InChI-Schlüssel GMYUUHXEUIPSKA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-bis 1-adamanthyl benzimidazolium chloride, 1,3-bis 1-adamantyl benzimidazolium chloride, 1,3-bis 1-adamantyl-benzimidazolium chloride, 1,3-di adamantan-1-yl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis adamantan-1-yl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-bis adamantan-1-yl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride, 1,3-bis 3r,5s,7s-adamantan-1-yl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride
PubChem CID 16218257
IUPAC-Name 1,3-Bis(1-adamantyl)benzimidazol-3-ium;chlorid
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N4C=[N+](C5=CC=CC=C54)C67CC8CC(C6)CC(C8)C7.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Bis(1-Adamantyl)benzimidazolium chloride
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 283.9°C to 285.6°C
Farbe Grau nach Weiß
Elementanalytik 72.06 to 81.26% C, 6.22 to 7.02% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 500 mg
Formelmasse 423.05
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(1-adamantyl)-benzimidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.