Learn More
1,3-Bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazoliumchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10051741
Marke: Thermo Scientific Acros 356190010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 141556-45-8 | C21H25ClN2 | 340.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141556-45-8
Summenformel C21H25ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 340.90
MDL-Nummer MFCD02684541
InChI-Schlüssel OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-dimesityl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-dimesitylimidazolium chloride, 1,3-bis mesityl imidazolium chloride, imes.hcl, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-dihydro-1,3-dimesityl-2h-imidazol-2-ylidene monohydrochloride
PubChem CID 2734211
IUPAC-Name 1,3-Bis(2,4,6-Trimethylphenyl)Imidazol-1-ium;Chlorid
SMILES [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2C=C[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 340.9
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.