Learn More
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)Imidazolidinium-Tetrafluoroborat, 97+%, Acros Organics™
Artikelnummer. 10045173 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10045173 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10045173 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 382420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 282109-83-5
Summenformel C27H39BF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 478.42
MDL-Nummer MFCD04971187
InChI-Schlüssel KFZBJQUHHALFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate, sipr-hbf4, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 4,5-dihydro-1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium tetrafluoroborate, n,n'-bis 2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium tetrafluoroborate, sipr.hbf4, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolinium tetrafluoroborate, n,n'-2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl-4,5-dihydro-imidazolium tetra-fluoroborate
PubChem CID 11375006
IUPAC-Name 1,3-Bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-4,5-dihydroimidazol-1-ium;tetrafluorborat
SMILES [B-](F)(F)(F)F.CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N2CC[N+](=C2)C3=C(C=CC=C3C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolidinium tetrafluoroborate
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Elementanalytik 97.0% min.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 478.42
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.