Learn More
1,3-Bis(2-methylphenyl)isobenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30329679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329679 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB399830500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(2-methylphenyl)isobenzofuran
CAS 252873-65-7
Summenformel C3 H7 N O4 S
Menge 500 mg
Synonym 1,3-Di(2-methylphenyl)isobenzofuran, 1,3-Bis(2-methylphenyl)-isobenzofuran
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO4S/c4-9(7,8)2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)(H2,4,7,8)
SMILES NS(=O)(=O)CCC(=O)O
IUPAC-Name 3-Sulfamoylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 153.157
Formelmasse 153.01