Learn More
1,3-Bis(2-methylphenyl)isobenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30339441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339441 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3998302.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(2-methylphenyl)isobenzofuran
CAS 252873-65-7
Summenformel C3 H7 N O4 S
Menge 2.5 g
Synonym 1,3-Di(2-methylphenyl)isobenzofuran, 1,3-Bis(2-methylphenyl)-isobenzofuran
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO4S/c4-9(7,8)2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)(H2,4,7,8)
SMILES NS(=O)(=O)CCC(=O)O
IUPAC-Name 3-Sulfamoylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 153.157
Formelmasse 153.01