Learn More
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea, TRC
Artikelnummer. 30329372
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329372 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB592205500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
CAS 25508-20-7
Summenformel C18H18N2O4S
Menge 500 mg
Synonym 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylisothiourea, 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylthiopseudourea
InChI-Formel InChI=1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22)
SMILES CS\C(=N/C(=O)OCc1ccccc1)\NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-N-[methylsulfanyl(phenylmethoxycarbonylamino)methyliden]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 358.41
Formelmasse 358.0987