Learn More
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea, TRC
Artikelnummer. 30337422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30337422 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337422 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5922051G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
CAS 25508-20-7
Summenformel C18H18N2O4S
Menge 1 g
Synonym 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylisothiourea, 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylthiopseudourea
InChI-Formel InChI=1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22)
SMILES CS\C(=N/C(=O)OCc1ccccc1)\NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-N-[methylsulfanyl(phenylmethoxycarbonylamino)methyliden]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 358.41
Formelmasse 358.0987