Learn More
1,3-Bis(brommethyl)benzol, TRC
Artikelnummer. 30330640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330640 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4150251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha'-Dibromo-m-xylene
CAS 626-15-3
Summenformel C8 H8 Br2
Menge 1 g
Synonym m-(Bromomethyl)benzyl Bromide, m-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide, α,α'-Dibromo-1,3-xylene, α,α'-Dibromo-m-xylene, α,α'-m-Xylene Dibromide
InChI-Formel InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
SMILES BrCc1cccc(CBr)c1
IUPAC-Name 1,3-bis(Bromethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
Formelmasse 261.8993