Learn More
1,3-Bis(Diphenylphosphino)propan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419763
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419763 5 g 5 Gramm
11429763 25 g 25 Gramm
11439763 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419763 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12931.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane is used as a bidentate ligand in coordination chemistry and form complex dichloro(1,3-bis(diphenylphosphino)propane)nickel by reacting with nickel(II) chloride. This complex is used as a catalyst for Kumada coupling reaction. It also acts as a ligand for palladium(II) catalysts which is useful for the co-polymerization of carbon monoxide and ethylene to get polyketones. Further, it is employed in palladium-catalyzed arylation under Heck reaction and Suzuki reaction. In addition to this, it serves as a catalyst for Negishi coupling and Sonogashira coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan wird als Bidentat-Ligand in der Koordinationschemie verwendet und bildet komplexes Dichloro(1,3-bis(diphenylphosphino)propan)nickel durch Reaktion mit Nickel(II)-chlorid. Dieser Komplex wird als Katalysator für Kumada-Kupplungsreaktionen verwendet. Er fungiert auch als Ligand für Palladium(II)-Katalysatoren, was für die Copolymerisation von Kohlenmonoxid und Ethylen zur Herstellung von Polyketonen nützlich ist. Darüber hinaus wird er in Palladium-katalysierter Arylierung unter Heck-Reaktion und Suzuki-Reaktion eingesetzt. Darüber hinaus dient er als Katalysator für Negishi-Kupplung und Sonogashira-Kupplungsreaktionen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6737-42-4
Summenformel C27H26P2
Molekulargewicht (g/mol) 412.45
MDL-Nummer MFCD00003050
InChI-Schlüssel LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
PubChem CID 81219
IUPAC-Name [3-(diphenylphosphanyl)propyl]diphenylphosphane
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Schmelzpunkt 58°C to 63°C
Strukturformel (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Menge 5 g
Beilstein 2821785
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 412.46
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane