Learn More
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan, TRC
Artikelnummer. 30346394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346394 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB430390100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
CAS 6737-42-4
Summenformel C27H26P2
Menge 100 g
Synonym 1,1'-(1,3-Propanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine], 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], Trimethylenebis[diphenylphosphine], 1,3-Bis(diphenylphosphine)propane, 1,3-DPPP, 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], 1,3-Propylenebis(diphenylphosphine), DPPP, DPPP (Phosphine Derivative), NSC 193753
InChI-Formel InChI=1S/C27H26P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h1-12,14-21H,13,22-23H2
SMILES C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name 3-Diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 412.44