Learn More
1,3-Bis(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-2 -Thiopseudoharnstoff, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274534 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10274534 5 g Glasflasche 5 Gramm
10557834 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274534 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107819-90-9 | C12H22N2O4S | 290.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107819-90-9
Summenformel C12H22N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 290.38
MDL-Nummer MFCD00239356
InChI-Schlüssel UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-boc-2-methylisothiourea, s-methyl-n,n'-bis tert-butoxycarbonyl isothiourea, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-methyl-2-thiopseudourea, n,n'-di-boc-s-methylisothiourea, n,n inverted exclamation marka-di-boc-s-methylisothiourea, n,n-di-boc-s-methylisothiourea, bis-boc-thiopseudourea, polymer-bound, 1,3-di-tert-butoxycarbonyl-2-methylisothiourea, 1,3-bis-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-thiopseudourea, z-n,n'-bis tert-butyloxycarbonyl-s-methylisothiourea
PubChem CID 6376008
IUPAC-Name tert-Butyl-(NZ)-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-methylsulfanylmethyliden]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Schmelzpunkt 115.0°C to 121.0°C
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 290.38
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.