Learn More
1-(3-Bromphenyl)piperidin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10025852
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10025852 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10025852 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34010DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Bromophenyl)piperidine
CAS 84964-24-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H14BrN
MDL-Nummer MFCD04108532
Menge 1 g
Synonym 1-3-bromophenyl piperidine, 3-bromophenyl piperidine, acmc-209pz4, n-3-bromophenyl piperidine, 1-piperidino-3-bromobenzene
InChI-Schlüssel PMTXPOLLPCSCBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)N1CCCCC1
IUPAC-Name 1-(3-Bromphenyl)Piperidin
Molekulargewicht (g/mol) 240.14
PubChem CID 4961269
Formelmasse 240.14
Reinheit (%) 97%