Learn More
1-(3-Bromphenyl)thioharnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Bromophenyl)thiourea |
| CAS | 21327-14-0 |
| Summenformel | C7H7BrN2S |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7BrN2S/c8-5-2-1-3-6(4-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11) |
| SMILES | NC(=S)Nc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | (3-Bromphenyl)thioharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.11 |
| Formelmasse | 229.9513 |