Learn More
1,3-Butadien 50 μg/ml in N,N-Dimethylacetamid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313919
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313919 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30313919 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREV10860500DA50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3-Butadiene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H6
Konzentration 50 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
InChI-Formel InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
IUPAC-Name Buta-1,3-dien
Solvent or Matrix N,N-Dimethylacetamid
Industry Type Lebensmitteltests
Molekulargewicht (g/mol) 54.09
Menge 5 mL
Formelmasse 54,047 g/mol