Learn More
(+/-)-1,3 -Butandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499173
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
11499173 500 mL 500 Milliliter
11409183 2500 mL -
11419183 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11499173 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11684.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
(±)-1,3-Butanediol acts as a co-monomer in the production of polyurethane and polyester resins. It is used as a humectant (to prevent loss of moisture) in cosmetics, especially in hair sprays and setting lotions. It is used in surfactants, inks, solvents for natural and synthetic flavorings. It is involved in the synthesis of dual peroxisome proliferator-activated gamma and delta agonists acting as euglycemic agents, which is used in the treatment of diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(^+)-1,3-Butandiol fungiert als Co-Monomer bei der Herstellung von Polyurethan- und Polyesterharzen. Wird als Feuchthaltemittel (zur Vermeidung von Feuchtigkeitsverlust) in Kosmetika, insbesondere in Haarsprays und Setzlotionen, verwendet. Wird in Tensiden, Farben, Lösungsmitteln für natürliche und synthetische Aromen verwendet. Ist an der Synthese von dualen Peroxisom-Proliferator-aktivierten Gamma- und Delta-Agonisten beteiligt, die als euglykämische Wirkstoffe dienen, die bei der Behandlung von Diabetes eingesetzt werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, Chloroformaten und Reduktionsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 107-88-0
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.122
MDL-Nummer MFCD00004554
InChI-Schlüssel PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
PubChem CID 7896
ChEBI CHEBI:52683
IUPAC-Name Butan-1,3-Diol
SMILES CC(CCO)O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material (±)-1,3-Butanediol
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 1.005
Siedepunkt 203°C to 204°C
Flammpunkt 109°C (249°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.44
Menge 500 mL
Beilstein 1731276
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1567
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.