Learn More
1-[3-chlor-5-(trifluoromethyl)-2-Pyridyl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10190652 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10753663 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10190652 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW04036CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 132834-59-4
Summenformel C10H11ClF3N3
Molekulargewicht (g/mol) 265.66
MDL-Nummer MFCD00173934
InChI-Schlüssel RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
PubChem CID 667619
IUPAC-Name 1-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]piperazin
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 265.66
Reinheit (%) 97%