Learn More
1-[3-chlor-5-(trifluoromethyl)-2-Pyridyl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 265.66 |
| Reinheit (%) | 97% |